3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzonitrile 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR962682-1G OR962682-25G OR962682-5G
APOSOR962682-1GEA 132 EUR
APOSOR962682-1G APOSOR962682-25G APOSOR962682-5G
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzonitrile 95%
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzonitrile
Formula: C₁₀H₇N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772807
Núm. CAS: 25699-82-5

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR