DL-3-(BOC-Amino)-1-butanol 97%

Proveedor: Apollo Scientific

OR962733-1G OR962733-5G
APOSOR962733-1GEA 59.6 EUR
APOSOR962733-1G APOSOR962733-5G
DL-3-(BOC-Amino)-1-butanol 97%
DL-3-(BOC-Amino)-1-butanol
Formula: C₉H₁₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09031504
Núm. CAS: 146514-31-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR