4-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 97%

Proveedor: Apollo Scientific

OR965062-1G OR965062-250MG OR965062-5G
APOSOR965062-1GEA 226 EUR
APOSOR965062-1G APOSOR965062-250MG APOSOR965062-5G
4-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 97%
4-(2-Aminoethoxy)benzonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16495887
Núm. CAS: 67333-09-9

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR