4-(2-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965409-1G OR965409-5G
APOSOR965409-1GEA 145 EUR
APOSOR965409-1G APOSOR965409-5G
4-(2-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride 97%
4-(2-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride
Formula: C₉H₁₁ClN₂
MW: 182,65 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 167762-80-3