1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-thiocarboxamide 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR9683-1G OR9683-250MG OR9683-5G
APOSOR9683-1GEA 303 EUR
APOSOR9683-1G APOSOR9683-250MG APOSOR9683-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-thiocarboxamide 97%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-thiocarboxamide
Formula: C₆H₉N₃S
Pto. de fusión: 170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659061
Núm. CAS: 844891-03-8

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR