α-Bromo-3-cloro-2,6-difluorotolueno 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC0009-5G PC0009-1G
APOSPC0009-5GEA 139 EUR
APOSPC0009-5G APOSPC0009-1G
α-Bromo-3-cloro-2,6-difluorotolueno 97%
α-Bromo-3-cloro-2,6-difluorotolueno
Formula: C₇H₄BrClF₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631326
Núm. CAS: 261762-47-4
UN: 3265
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR