4-Cloro-3-(trifluorometil)anisol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0185-5G PC0185-10G PC0185-1G
APOSPC0185-5GEA 69.6 EUR
APOSPC0185-5G APOSPC0185-10G APOSPC0185-1G
4-Cloro-3-(trifluorometil)anisol 98%
4-Cloro-3-(trifluorometil)anisol
Formula: C₈H₆ClF₃O
Pto. Ebullición: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631404
Núm. CAS: 400-73-7
UN: 3272
ADR: 3,III