3,3-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxypropionic acid

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC0278-1G PC0278-25G PC0278-5G
APOSPC0278-1GEA 87.3 EUR
APOSPC0278-1G APOSPC0278-25G APOSPC0278-5G
3,3-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxypropionic acid
3,3-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxypropionic acid
Formula: C₅H₄F₆O₃
Pto. de fusión: 84…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040910
Núm. CAS: 1547-36-0
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR