5,7-Difluorooxindol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0300-250MG
APOSPC0300-250MGEA 59.6 EUR
APOSPC0300-250MG
5,7-Difluorooxindol
5,7-Difluorooxindol
Formula: C₈H₅F₂NO
Pto. de fusión: 220…222 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01075219
Núm. CAS: 247564-59-6