Ácido 2-cloro-5-fluorobenzoico 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC0364-100G PC0364-25G PC0364-500G
APOSPC0364-100GEA 71.2 EUR
APOSPC0364-100G APOSPC0364-25G APOSPC0364-500G
Ácido 2-cloro-5-fluorobenzoico 98%
Ácido 2-cloro-5-fluorobenzoico
Formula: C₇H₄ClFO₂
Pto. de fusión: 147…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156967
Núm. CAS: 2252-50-8

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR