2-Fluoro-5-(trifluorometil)anísol 98%

Proveedor: Apollo Scientific

PC0381-5G PC0381-1G
APOSPC0381-5GEA 106 EUR
APOSPC0381-5G APOSPC0381-1G
2-Fluoro-5-(trifluorometil)anísol 98%
2-Fluoro-5-(trifluorometil)anísol
Formula: C₈H₆F₄O
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631564
Núm. CAS: 261951-78-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR