3,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC0531-1G PC0531-5G PC0531-10G
APOSPC0531-1GEA 58 EUR
APOSPC0531-1G APOSPC0531-5G APOSPC0531-10G
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631414
Núm. CAS: 261952-26-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR