Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC0574-25G PC0574-100G
APOSPC0574-25GEA 183 EUR
APOSPC0574-25G APOSPC0574-100G
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 98%
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formula: C₂HF₆NO₄S₂
Pto. Ebullición: 90…91 °C
Pto. de fusión: 46…57 °C
Densidad: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00214154
Núm. CAS: 82113-65-3
UN: 3261
ADR: 8,I

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR