(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC0581-1G PC0581-25G PC0581-5G
APOSPC0581-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0581-1G APOSPC0581-25G APOSPC0581-5G
(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formula: C₁₀H₈F₆O
Pto. Ebullición: 83 °C/11mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093011
Núm. CAS: 225920-05-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR