(R)-(+)-1-(4-Fluorofenil)etanol 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC0609-1G PC0609-250MG PC0609-5G
APOSPC0609-1GEA 198 EUR
APOSPC0609-1G APOSPC0609-250MG APOSPC0609-5G
(R)-(+)-1-(4-Fluorofenil)etanol 97%
(R)-(+)-1-(4-Fluorofenil)etanol
Formula: C₈H₉FO
Pto. Ebullición: 90…92 °C/6,75mmHg
Densidad: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03092997
Núm. CAS: 101219-68-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR