Ácido (3,4-difluorofenil)metabórico 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC0760-100G PC0760-25G PC0760-500G
APOSPC0760-100GEA 85.7 EUR
APOSPC0760-100G APOSPC0760-25G APOSPC0760-500G
Ácido (3,4-difluorofenil)metabórico 98%
Ácido (3,4-difluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BF₂O₂
Pto. de fusión: 305…310 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00807405
Núm. CAS: 168267-41-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR