2-Metoxi-5-(trifluorometil)benzaldehido 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC0840-5G PC0840-25G PC0840-100G
APOSPC0840-5GEA 55.1 EUR
APOSPC0840-5G APOSPC0840-25G APOSPC0840-100G
2-Metoxi-5-(trifluorometil)benzaldehido 97%
2-Metoxi-5-(trifluorometil)benzaldehido
Formula: C₉H₇F₃O₂
Pto. de fusión: 85…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788528
Núm. CAS: 146539-83-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR