Ácido (2,4-bis(trifluorometil)fenil)metabórico 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC10107-25G PC10107-100G PC10107-5G PC10107-1G
APOSPC10107-25GEA 176 EUR
APOSPC10107-25G APOSPC10107-100G APOSPC10107-5G APOSPC10107-1G
Ácido (2,4-bis(trifluorometil)fenil)metabórico 98%
Ácido (2,4-bis(trifluorometil)fenil)metabórico
Formula: C₈H₅BF₆O₂
Pto. de fusión: 110…117 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01631349
Núm. CAS: 153254-09-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR