1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenceno 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC10331-5G PC10331-100G PC10331-25G
APOSPC10331-5GEA 21.9 EUR
APOSPC10331-5G APOSPC10331-100G APOSPC10331-25G
1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenceno 99%
1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenceno
Formula: C₆H₃BrFI
Pto. Ebullición: 108…109 °C/10mmHg
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368675
Núm. CAS: 450412-29-0

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR