Ethyl-7-amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC10359-1G PC10359-250MG
APOSPC10359-1GEA 279 EUR
APOSPC10359-1G APOSPC10359-250MG
Ethyl-7-amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl-7-amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Formula: C₁₇H₁₅F₃N₄O₂
Pto. de fusión: 179…181 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200917
Núm. CAS: 886762-57-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR