2-Bromo-5-(trifluorometil)anilina 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: 6-Bromo-α-α-α-trifluoro-m-toluidina

PC1044-5G PC1044-25G
APOSPC1044-5GEA 21.9 EUR
APOSPC1044-5G APOSPC1044-25G
2-Bromo-5-(trifluorometil)anilina 97%
2-Bromo-5-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅BrF₃N
MW: 240.02 g/mol
Pto. Ebullición: 81…82 °C/5mmHg
Densidad: 1.675 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007637
Núm. CAS: 454-79-5
EINECS: 207-227-6
UN: 3267
ADR: 8 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR