Ácido 5-bromo-2-fluoro-3-piridinmetabórico

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC10510-100G PC10510-25G PC10510-5G
APOSPC10510-100GEA 325 EUR
APOSPC10510-100G APOSPC10510-25G APOSPC10510-5G
Ácido 5-bromo-2-fluoro-3-piridinmetabórico
Ácido 5-bromo-2-fluoro-3-piridinmetabórico
Formula: C₅H₄BBrFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039317
Núm. CAS: 501435-91-2

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR