5-(Trifluorometil)-o-anísidina

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 5-(Trifluorometil)-2-anísidina, 2-Metoxi-5-(trifluorometil)anilina, 5-(Trifluorometil)-2-metoxianilina

PC1077Y-25G PC1077Y-5G PC1077Y-100G
APOSPC1077Y-25GEA 26.1 EUR
APOSPC1077Y-25G APOSPC1077Y-5G APOSPC1077Y-100G
5-(Trifluorometil)-o-anísidina
5-(Trifluorometil)-o-anísidina
Formula: C₈H₈F₃NO
MW: 191.15 g/mol
Pto. Ebullición: 230
Pto. de fusión: 56…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042486
Núm. CAS: 349-65-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR