Ácido 3-fluoroantranilico

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC1089-1G PC1089-5G PC1089-25G
APOSPC1089-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1089-1G APOSPC1089-5G APOSPC1089-25G
Ácido 3-fluoroantranilico
Ácido 3-fluoroantranilico
Formula: C₇H₆FNO₂
Pto. de fusión: 185…187 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01569395
Núm. CAS: 825-22-9

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR