4-[(Trifluorometil)tio]anilina 96%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC1095K-10G PC1095K-100G PC1095K-25G
APOSPC1095K-10GEA 21.9 EUR
APOSPC1095K-10G APOSPC1095K-100G APOSPC1095K-25G
4-[(Trifluorometil)tio]anilina 96%
4-[(Trifluorometil)tio]anilina
Formula: C₇H₆F₃NS
Pto. Ebullición: 102…103 °C/8mmHg
Densidad: 1,351 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040926
Núm. CAS: 372-16-7
EINECS: 206-744-4

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR