3-Amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC110004-1G PC110004-250MG
APOSPC110004-1GEA 499 EUR
APOSPC110004-1G APOSPC110004-250MG
3-Amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆FNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28606529
Núm. CAS: 1552532-10-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR