3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole

Proveedor: Apollo Scientific

PC110029-1G PC110029-250MG
APOSPC110029-1GEA 219 EUR
APOSPC110029-1G APOSPC110029-250MG
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formula: C₁₁H₆F₆N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407955
Núm. CAS: 154258-54-5

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR