Potasio (3-metoxifenil)trifluoroborato
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Potassium trifluoro(3-methoxyphenyl)borate, (3-Methoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11243-1G PC11243-250MG PC11243-5G
APOSPC11243-1GEA 58.2 EUR
APOSPC11243-1G APOSPC11243-250MG APOSPC11243-5G
Potasio (3-metoxifenil)trifluoroborato
Potasio (3-metoxifenil)trifluoroborato
Formula: C₇H₇BF₃KO
MW: 214.04 g/mol
Pto. de fusión: 164…168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039954
Núm. CAS: 438553-44-7