2-Bromo-5-fluorofenol 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC1429A-100G
APOSPC1429A-100GEA 197 EUR
APOSPC1429A-100G
2-Bromo-5-fluorofenol 97%
2-Bromo-5-fluorofenol
Formula: C₆H₄BrFO
Pto. Ebullición: 184…186 °C
Densidad: 1,717 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040939
Núm. CAS: 147460-41-1
UN: 3334
ADR: 9,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR