2-Bromo-5-(trifluorometil)piridina 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC1598G-5G PC1598G-25G
APOSPC1598G-5GEA 24.8 EUR
APOSPC1598G-5G APOSPC1598G-25G
2-Bromo-5-(trifluorometil)piridina 97%
2-Bromo-5-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₃BrF₃N
Pto. Ebullición: 78…81 °C/30mmHg
Pto. de fusión: 44…48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153086
Núm. CAS: 50488-42-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR