2-(Bromomethyl)-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1677-1G
APOSPC1677-1GEA 52.2 EUR
APOSPC1677-1G
2-(Bromomethyl)-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 95%
2-(Bromomethyl)-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₇BBrFO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06659927
Núm. CAS: 850567-57-6