4-Cloro-α-α-α-trifluorotolueno 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC1710-500G PC1710-25G PC1710-100G PC1710-1KG PC1710-5KG PC1710-10KG
APOSPC1710-500GEA 62.5 EUR
APOSPC1710-500G APOSPC1710-25G APOSPC1710-100G APOSPC1710-1KG APOSPC1710-5KG APOSPC1710-10KG
4-Cloro-α-α-α-trifluorotolueno 99%
4-Cloro-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₄ClF₃
Pto. Ebullición: 136…139 °C
Pto. de fusión: –36 °C
Densidad: 1,353 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000627
Núm. CAS: 98-56-6
EINECS: 202-681-1
UN: 2234
ADR: 3,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR