Potassium-2-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate 95%

Proveedor: Apollo Scientific

PC1711-10G PC1711-1G PC1711-5G
APOSPC1711-10GEA 698 EUR
APOSPC1711-10G APOSPC1711-1G APOSPC1711-5G
Potassium-2-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate 95%
Potassium-2-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Formula: C₁₃H₁₁BF₃KO
Pto. de fusión: 200…204 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115742
Núm. CAS: 850623-44-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR