Potasio (3,5-difluorofenil)trifluoroborato 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (3,5-Difluorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium (3,5-difluorophenyl)trifluoroborate
PC1724-5G
APOSPC1724-5GEA 56.7 EUR
APOSPC1724-5G
Potasio (3,5-difluorofenil)trifluoroborato 96%
Potasio (3,5-difluorofenil)trifluoroborato
Formula: C₆H₃BF₅K
MW: 219.99 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659939
Núm. CAS: 267006-26-8