Ácido 2-cloro-6-fluorobenzoico 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC1861-100G PC1861-1KG PC1861-250G
APOSPC1861-100GEA 30.6 EUR
APOSPC1861-100G APOSPC1861-1KG APOSPC1861-250G
Ácido 2-cloro-6-fluorobenzoico 97%
Ácido 2-cloro-6-fluorobenzoico
Formula: C₇H₄ClFO₂
Pto. de fusión: 155…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002417
Núm. CAS: 434-75-3
EINECS: 207-105-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR