2-Cloro-6-fluorobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1863-25G
APOSPC1863-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1863-25G
2-Cloro-6-fluorobenzonitrilo 98%
2-Cloro-6-fluorobenzonitrilo
Treatment with nucleophiles e.g alkoxides can selectively displace the fluorine atom: Synth. Commun., 621 (1984)
Formula: C₇H₃ClFN
Pto. Ebullición: 104…105 °C/11mmHg
Pto. de fusión: 55…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001780
Núm. CAS: 668-45-1
EINECS: 211-571-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III