2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)ethylamine 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC1864Q-1G PC1864Q-5G PC1864Q-250MG
APOSPC1864Q-1GEA 109 EUR
APOSPC1864Q-1G APOSPC1864Q-5G APOSPC1864Q-250MG
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)ethylamine 97%
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)ethylamine
Formula: C₉H₁₁ClFNS
Pto. Ebullición: 140 °C/6mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052683
Núm. CAS: 175136-76-2
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR