1-Cloro-2-fluoro-5-iodobenceno 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC1868L-100G PC1868L-25G
APOSPC1868L-100GEA 255 EUR
APOSPC1868L-100G APOSPC1868L-25G
1-Cloro-2-fluoro-5-iodobenceno 98%
1-Cloro-2-fluoro-5-iodobenceno
Formula: C₆H₃ClFI
Pto. Ebullición: 94…95 °C/15mmHg
Densidad: 2,02 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042210
Núm. CAS: 156150-67-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR