5-Cloro-4-fluoro-2-nitroanilina 97+%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC1868R-1G PC1868R-25G
APOSPC1868R-1GEA 29.3 EUR
APOSPC1868R-1G APOSPC1868R-25G
5-Cloro-4-fluoro-2-nitroanilina 97+%
5-Cloro-4-fluoro-2-nitroanilina
Formula: C₆H₄ClFN₂O₂
Pto. de fusión: 142…147 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052698
Núm. CAS: 104222-34-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR