4-Cloro-2-fluorotolueno 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC1920-25G PC1920-100G PC1920-250G PC1920-1KG PC1920-5G PC1920-500G PC1920-5KG
APOSPC1920-25GEA 24.9 EUR
APOSPC1920-25G APOSPC1920-100G APOSPC1920-250G APOSPC1920-1KG APOSPC1920-5G APOSPC1920-500G APOSPC1920-5KG
4-Cloro-2-fluorotolueno 99%
4-Cloro-2-fluorotolueno
Formula: C₇H₆ClF
Pto. Ebullición: 158 °C
Densidad: 1,186 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000571
Núm. CAS: 452-75-5
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR