5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Fluoro-7-azaindole
PC200049-5G
APOSPC200049-5GEA 145 EUR
APOSPC200049-5G
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C7H5FN2
MW: 136.1300 g/mol
Pto. de fusión: 110…113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06659678
Núm. CAS: 866319-00-8