Potassium (3-(tert-butyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)trifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200115-500MG
APOSPC200115-500MGEA 698 EUR
APOSPC200115-500MG
Potassium (3-(tert-butyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)trifluoroborate
Potassium (3-(tert-butyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)trifluoroborate
Formula: C₈H₁₃BF₃N₂·K
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25948968
Núm. CAS: 1402242-79-8