Ethyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylate

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC200211-1G PC200211-500MG
APOSPC200211-1GEA 386 EUR
APOSPC200211-1G APOSPC200211-500MG
Ethyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylate
Ethyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₉F₃N₂O₂
Pto. de fusión: 47…49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08690765
Núm. CAS: 3885-40-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR