Ethyl-3-cyano-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200464-500MG
APOSPC200464-500MGEA 727 EUR
APOSPC200464-500MG
Ethyl-3-cyano-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-cyano-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₇F₃N₂O₂
MW: 244,17 g/mol
Pto. de fusión: 98…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28023493
Núm. CAS: 1610047-54-5