Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzoate 98%

Proveedor: Apollo Scientific

PC201047-100MG PC201047-1G PC201047-250MG
APOSPC201047-100MGEA 82.9 EUR
APOSPC201047-100MG APOSPC201047-1G APOSPC201047-250MG
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzoate 98%
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₆BrFO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26391668
Núm. CAS: 1193162-18-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR