2-Chloro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201170-250MG
APOSPC201170-250MGEA 78.3 EUR
APOSPC201170-250MG
2-Chloro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide 98%
2-Chloro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
Formula: C₄H₅ClF₃NO
MW: 175,537 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03984449
Núm. CAS: 170655-44-4