Methyl 2-cyano-5-fluorobenzoate 95+%

Proveedor: Apollo Scientific

PC201268-100MG PC201268-250MG PC201268-1G
APOSPC201268-100MGEA 87.3 EUR
APOSPC201268-100MG APOSPC201268-250MG APOSPC201268-1G
Methyl 2-cyano-5-fluorobenzoate 95+%
Methyl 2-cyano-5-fluorobenzoate
Formula: C₉H₆FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11042789
Núm. CAS: 606080-43-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR