6-Fluoro-7-azaindole 97%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 6-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine

PC201367-100MG PC201367-250MG PC201367-1G
APOSPC201367-100MGEA 97.4 EUR
APOSPC201367-100MG APOSPC201367-250MG APOSPC201367-1G
6-Fluoro-7-azaindole 97%
6-Fluoro-7-azaindole
Formula: C₇H₅FN₂
MW: 136.13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659668
Núm. CAS: 898746-42-4

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR