2'-Cloro-5'-(trifluorometil)acetofenona 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC2072-1G PC2072-5G PC2072-10G PC2072-25G
APOSPC2072-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2072-1G APOSPC2072-5G APOSPC2072-10G APOSPC2072-25G
2'-Cloro-5'-(trifluorometil)acetofenona 97%
2'-Cloro-5'-(trifluorometil)acetofenona
Formula: C₉H₆ClF₃O
MW: 222.59 g/mol
Pto. Ebullición: 98…100 °C/6mmHg
Densidad: 1.392 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 91.1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045092
Núm. CAS: 71648-45-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR