Methyl (2S)-2-acetamido-3-(2,3,6-trifluorophenyl)propanoate ≥ ee 80%
Proveedor: Apollo Scientific
PC210068-500MG
APOSPC210068-500MGEA 519 EUR
APOSPC210068-500MG
Methyl (2S)-2-acetamido-3-(2,3,6-trifluorophenyl)propanoate ≥ ee 80%
Methyl (2S)-2-acetamido-3-(2,3,6-trifluorophenyl)propanoate
Formula: C₁₂H₁₂F₃NO₃
MW: 275,224 g/mol
Pto. de fusión: 110…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28127033
Núm. CAS: 1630114-55-4